Learn More
N-(2-hidroxietil)succianimida, TRC
Código de producto. 30402200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402200 500 mg
30390266 100 mg
30398277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH999888500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18190-44-8
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo 2,5-Pyrrolidinedione, 1-(2-hydroxyethyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Hydroxyethyl)-2,5-pyrrolidinedione (ACI), Succinimide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidine-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin-2,5-dione, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)succinimide, N-(Hydroxyethyl)succinimide, NSC 38747, NSC 50940
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxietil)pirrolidina-2,5-diona
SMILES OCCN1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582