Learn More
N-(2-hidroxietil)succinimida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387686 5 g 5 g
11397686 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11306.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18190-44-8 | C6H9NO3 | 143.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18190-44-8
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.142
Número MDL MFCD00078332
Clave InChI TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-hydroxyethyl succinimide, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-2-hydroxyethyl, 1-2-hydroxyethyl-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-pyrrolidinedione,1-2-hydroxyethyl, acmc-20akck, 2-hydroxyethylsuccinimide
PubChem CID 236334
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxietil)pirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Punto de fusión 59°C to 61°C
Cantidad 5 g
Beilstein 124744
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 95%