Learn More
N-(2-Hidroxietil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456828 100 mL 100 ml
15446828 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60368.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, agroquímicos y los colorantes. Además, se utiliza en medicina.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua. Soluble en alcohol, éter y benceno.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2955-88-6
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD00003181
Clave InChI XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-iletanol
SMILES OCCN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Densidad 0.985
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Índice de refracción 1.471
Cantidad 100 mL
Número UN UN1993
Beilstein 102976
Información de solubilidad Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%