Learn More
Diclorhidrato de N-(2-hidroxietil)piperazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-d4 Dihydrochloride |
| CAS | 1160297-36-8 |
| Fórmula molecular | C6 H10 D4 N2 O . 2 HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Piperazineethanol-d4 Dihydrochloride, 2-(1-Piperazinyl)ethanol-d4 Dihydrochloride, N-(2'-Hydroxyethyl)piperazine-d4 Dihydrochloride, NSC 26884-d4 Dihydrochloride, NSC 38969-d4 Dihydrochloride, NSC 60706-d4 Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O.ClH/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8;/h7,9H,1-6H2;1H/i5D2,6D2; |
| SMILES | C(C(O)([2H])[2H])(N1CCNCC1)([2H])[2H].Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 207.13 |