Learn More
N-(2-hidroxietil)piperazina, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10704061 100 g Frasco de vidrio 100 g
10498840 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121191000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-76-4
Fórmula molecular C6H14N2O
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00005970
Clave InChI WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-iletanol
SMILES C1CN(CCN1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -38.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5055 to 1.5075
Cantidad 100 g
Beilstein 23, II, 6
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.