Learn More
N-(2-hidroxietil)piperazina(1-piperazineetanol), TRC
Código de producto. 30420723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420723 1 g
30413296 100 g
30413770 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4801201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-76-4
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 130.19
Sinónimo 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-iletanol
SMILES OCCN1CCNCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1106