Learn More
N-(2-hidroxietil)ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide |
| CAS | 3891-07-4 |
| Fórmula molecular | C10H9NO3 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-(2-Hydroxyethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Hydroxyethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Hydroxyethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(N-Phthalimidyl)ethyl Alcohol, 2-Phthalimidoethanol, N-Hydroxyethylphthalimide, NSC 2773, NSC 50624 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3/c12-6-5-11-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(11)14/h1-4,12H,5-6H2 |
| SMILES | OCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxietil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 191.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0582 |