Learn More
N-(2-hidroxietil)ftalimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492397 500 g 500 g
11482397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14259.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3891-07-4 | C17H22NO6 | 336.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3891-07-4
Número MDL MFCD00005903
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
Punto de fusión 126°C to 129°C
Fórmula molecular C17H22NO6
Cantidad 500 g
Beilstein 147214
Sinónimo z-glu otbu-oh, cbz-glu obut-oh, cbz-l-glu otbu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-cbz-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-4-tert-butyl oxycarbonyl-2-phenylmethoxy carbonylamino butanoic acid, 5-tert-butyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, pubchem6261
Clave InChI GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 336.37
PubChem CID 107472
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza ≥98%