Learn More
N-(2-hidroxietil)ftalimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482397 100 g 100 g
11492397 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14259.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3891-07-4 | C17H22NO6 | 336.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3891-07-4
Número MDL MFCD00005903
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
Punto de fusión 126°C to 129°C
Fórmula molecular C14H19NO3
Cantidad 100 g
Beilstein 147214
Sinónimo 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
Clave InChI QUZGNIZLRAGRHB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C(C)(C)C)NC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(3,3-dimetilbutan-2-ilcarbamoil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 249.31
PubChem CID 3354762
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza ≥98%