Learn More
N-(2-hidroxietil)-P, P-bisaziridinil tiofosfamida, TRC
Código de producto. 30391375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391375 5 mg
30405962 50 mg
30394488 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9424955MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121258-29-5
Fórmula molecular C6H14N3OPS
Peso molecular (g/mol) 207.23
Sinónimo P,P-Bis(1-aziridinyl)-N-(2-hydroxyethyl)phosphinothioic Amide
Nombre IUPAC 2-[bis(aziridina-1-il)fosfinotoilamino]etanol
SMILES S=P(N1CC1)(N2CC2)NCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N3OPS/c10-6-1-7-11(12,8-2-3-8)9-4-5-9/h10H,1-6H2,(H,7,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0595