Learn More
N-(2-hidroxietil)nicotinamida, TRC
Código de producto. 17992185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992185 1 g 1 g
17911225 250 mg 250 miligramos
17950615 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9423651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6265-73-2
Fórmula molecular C8 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, N-(2-hydroxyethyl)-, Nicotinamide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(2-Hydroxyethyl)-3-pyridinecarboxamide, 3-(2-Hydroxyethyl)carbamoylpyridine, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide, N-Nicotinoyl-2-aminoethanol, N-Nicotinoylethanolamine, NSC 33142, SG 86, Nicorandil amide
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)piridina-3-carboxamida
SMILES OCCNC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicorandil Amide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c11-5-4-10-8(12)7-2-1-3-9-6-7/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0742