Learn More
N-(2-hidroxietil)-N-metilperfluorohexanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorohexanesulfonamide |
| CAS | 68555-75-9 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C9 H8 F13 N O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-hexanesulfonamide, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorohexane-1-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8F13NO3S/c1-23(2-3-24)27(25,26)9(21,22)7(16,17)5(12,13)4(10,11)6(14,15)8(18,19)20/h24H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-metilhexano-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 457.209 |
| Mostrar más |