Learn More
N-2-hidroxietil-N-(metil-d3)-p-toluenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-2-Hydroxyethyl-N-(methyl-d3)-p-toluenesulfonamide |
| CAS | 854634-39-2 |
| Fórmula molecular | C10H12D3NO3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(13,14)11(2)7-8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCO)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxietil)-4-metil-N-(trideuteriometil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 232.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0961 |