Learn More
N-(2-hidroxietil)morfolina, 99%
Código de producto. 10598470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10598470 5 g Frasco de vidrio 5 g
10041070 100 g Frasco de vidrio 100 g
10605742 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10598470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121180050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS : 622-40-2 | C6H13NO2| 131,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-40-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.17
Número MDL MFCD00006180
Clave InChI KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
PubChem CID 61163
ChEBI CHEBI:67144
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-iletanol
SMILES C1COCCN1CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 223.0°C to 225.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.4780
Cantidad 5 g
Beilstein 27, 7
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 26.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación