Learn More
N-2-(Hidroxietil)-L-valina-d4 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30408288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408288 50 mg -
30391476 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30408288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94230250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120398-50-7
Fórmula molecular C7H11D4NO3
Peso molecular (g/mol) 165.22
Sinónimo N-2-(Hydroxyethyl)-L-Valine-D4
Nombre IUPAC (2S)-3-metil-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)amino]ácido butanoico
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl-1,1,2,2-d4 Valine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO3/c1-5(2)6(7(10)11)8-3-4-9/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1/i3D2,4D2
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1303