Learn More
N-(2-hidroxietil)hexametileneimina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302546 25 g 25 g
11392536 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06497.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20603-00-3 | C8H17NO | 143.23 g/mol
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine is used in organic synthesis, building blocks. It is mainly involved as an intermediate in the synthesis of Bazedoxifene acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(2-hidroxietil)hexametileneimina se utiliza en la síntesis orgánica y como compuesto básico. Participa principalmente como un intermedio en la síntesis de acetato de bazedoxifeno.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20603-00-3
Fórmula molecular C8H17NO
Peso molecular (g/mol) 143.23
Número MDL MFCD00020988
Clave InChI VMRYMOMQCYSPHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-azepan-1-yl ethanol, hexahydro-1h-azepine-1-ethanol, n-2-hydroxyethyl hexamethyleneimine, 2-azepan-1-yl ethan-1-ol, 2-hexamethyleneimino ethanol, 2-azaperhydroepinylethan-1-ol, 2-azepan-1-ylethan-1-ol, 2-azepan-1-yl ;ethanol, 2-n-hexamethyleneimino ethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperidine
PubChem CID 88615
Nombre IUPAC 2-(azepan-1-il)etanol
SMILES C1CCCN(CC1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine
Densidad 0.971
Punto de ebullición 114°C to 115°C (23 mmHg)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 104110
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.22
Porcentaje de pureza 95%