Learn More
N-(2-Hidroxietil)glicina (~90%), TRC
Código de producto. 30136866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136866 25 mg 25 miligramos
30004260 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94217525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5835-28-9
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Sinónimo N-(2-Hydroxyethyl)aminoacetic Acid, NSC 15828, Petalonine;
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-hidroxietilamino)acético
SMILES OCCNCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c6-2-1-5-3-4(7)8/h5-6H,1-3H2,(H,7,8)
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582