Learn More
N-(2-Hidroxietil)etilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408790 100 g 100 g
11429792 500 g 500 g
11439792 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10833.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
It is used as an important intermediate in the manufacture of lube oil additives, fuel additives, chelating agents, surfactants and fabric softeners among other applications. N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine [N-(2-Aminoethyl)ethanolamine] is used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio importante en la fabricación de aditivos para aceites lubricantes, aditivos para combustibles, agentes quelantes, tensioactivos y suavizantes de telas, entre otras aplicaciones. La [N-(2-aminoetil)etanolamina] de N-(2-hidroxietil)etilenodiamina se utiliza para estudiar la biodescomposición aeróbica de aminas en aguas residuales hipersalinas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire.& Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de productos incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-41-1
Fórmula molecular C4H12N2O
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00008170
Clave InChI LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
PubChem CID 8112
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetilamino)etanol
SMILES NCCNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Punto de fusión -28°C
Densidad 1.029
pH 11.8
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4861
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 506012
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine