Learn More
N-(2-hidroxietil)-D-glucamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxyethyl)-D-glucamine |
| CAS | 54662-27-0 |
| Fórmula molecular | C8H19NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Deoxy-1-[(2-hydroxyethyl)amino]-D-glucitol, 1-Deoxy-1-(2-hydroxyethylamino)-D-glucitol, N-(beta-Hydroxyethyl)glucamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19NO6/c10-2-1-9-3-5(12)7(14)8(15)6(13)4-11/h5-15H,1-4H2/t5-,6+,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | OCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-6-(2-hidroxietilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol |
| Peso molecular (g/mol) | 225.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1212 |