Learn More
N-(2-hidroxietil)benzamida, TRC
Código de producto. 30180366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180366 50 mg 50 miligramos
30180068 10 mg 10 miligramos
30180147 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC23977050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18838-10-3
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.18
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)benzamida
SMILES OCCNC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c11-7-6-10-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,11H,6-7H2,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079