Learn More
N-(2-hidroxietil)adenosina, TRC
Código de producto. 30408632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408632 25 mg 25 miligramos
30408633 250 mg 250 miligramos
30396235 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99812025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4338-48-1
Fórmula molecular C12H17N5O5
Peso molecular (g/mol) 311.29
Sinónimo 6-Hydroxyethyladenosine, 6-[(2-Hydroxyethyl)amino]-9-beta-D-ribofuranosylpurine, N6-(2-Hydroxyethyl)adenosine, NSC 54251
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(2-hidroxietilamino)purina-9-il]-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES OCCNc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)adenosine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O5/c18-2-1-13-10-7-11(15-4-14-10)17(5-16-7)12-9(21)8(20)6(3-19)22-12/h4-6,8-9,12,18-21H,1-3H2,(H,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.123