Learn More
N-(2-hidroxietil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide |
| CAS | 110578-73-9 |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Metronidazole Impurity 7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-4-8-5(9-12-4)6(11)7-2-3-10/h10H,2-3H2,1H3,(H,7,11) |
| SMILES | Cc1onc(n1)C(=O)NCCO |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxietil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 171.154 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.064 |