Learn More
N-(2-hidroxietil)-4-metilbencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxyethyl)-4-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 14316-14-4 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)10-6-7-11/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCO |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxietil)-4-metilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 215.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0616 |