Learn More
N-(2-hidroxietil)-4-metil-2-((4-metil-1H-indol-3-il)tio)pentamida, TRC
Código de producto. 30391954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391954 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30391954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82558550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide
CAS 1027997-01-8
Fórmula molecular C17 H24 N2 O2 S
Cantidad 50 mg
Sinónimo S 3969
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O2S/c1-11(2)9-14(17(21)18-7-8-20)22-15-10-19-13-6-4-5-12(3)16(13)15/h4-6,10-11,14,19-20H,7-9H2,1-3H3,(H,18,21)
SMILES CC(C)CC(Sc1c[nH]c2cccc(C)c12)C(=O)NCCO
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)-4-metil-2-[(4-metil-1H-indol-3-il)sulfanil]pentanamida
Peso molecular (g/mol) 320.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.156