Learn More
N-(2-Hidroxietil)-1-desoxi-L-idonojirimicina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30404717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404717 2.5 mg -
30388962 25 mg 25 miligramos
30403323 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9420302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1322625-34-2
Fórmula molecular C8H18ClNO5
Peso molecular (g/mol) 243.69
Sinónimo (2S,3R,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol Hydrochloride
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@H](CN(CCO)[C@H]1CO)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-idonojirimycin Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO5.ClH/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11;/h5-8,10-14H,1-4H2;1H/t5-,6-,7+,8+;/m0./s1