Learn More
Sal de cloruro de N-(2-hidroxietil)-1-desoxi-L-altronojirimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxygalactonojirimycin Hydrochloride |
| Fórmula molecular | C8H18ClNO5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol Hydrochloride Salt |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](CN(CCO)[C@H]1CO)O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |