Learn More
Sal de cloruro de N-(2-hidroxietil)-1-desoxi-L-altronojirimicina, TRC
Código de producto. 30396210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396210 0.5 mg 0.50 miligramo
30404916 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9420000.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1322625-07-9
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5S)-1-(2-hidroxietil)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol; Cloruro
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-altronojirimycin Hydrochloride Salt
Fórmula molecular C8 H17 N O5 . Cl H
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo (3S,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol Hydrochloride Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO5.ClH/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11;/h5-8,10-14H,1-4H2;1H/t5-,6-,7-,8+;/m0./s1
SMILES Cl.OCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1CO
Peso molecular (g/mol) 243.6852
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0874