Learn More
N-[2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[[2-(4-metoxifenil)-1-metiletil]amino]etil]fenil]acetamida, Mikromol
Código de producto. 30462215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30462215 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30462215 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0447.030025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[[2-(4-metoxifenil)-1-metiletil]amino]etil]fenil]acetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino]ethyl)phenyl)acetamide
CAS 1795135-61-3
Nombres de analitos o componentes N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino]ethyl)phenyl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. C (EP), Acetamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, N-[2-Hydroxy-5-[1-hyd
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2O4/c1-13(10-15-4-7-17(26-3)8-5-15)21-12-20(25)16-6-9-19(24)18(11-16)22-14(2)23/h4-9,11,13,20-21,24-25H,10,12H2,1-3H3,(H,22,23)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(CC(C)NCC(O)c2ccc(O)c(NC(=O)C)c2)cc1
Nombre IUPAC N-[2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[1-(4-metoxifenil)propan-2-ilamino]etil]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 358.431
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.189 g/mol