Learn More
N-(2-hidroxi-4-nitrofenil)ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)phthalimide |
| CAS | 117346-07-3 |
| Fórmula molecular | C14H8N2O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8N2O5/c17-12-7-8(16(20)21)5-6-11(12)15-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(15)19/h1-7,17H |
| SMILES | Oc1cc(ccc1N2C(=O)c3ccccc3C2=O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxi-4-nitrofenil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0433 |