Learn More
N-[2-Hidroxi-3-[4-(2-isopropoxietoximetil)fenoxi]propil]formamida (N-Desisopropil-N-formil Bisoprolol), Mikromol™
Descripción
N-[2-Hidroxi-3-[4-(2-isopropoxietoximetil)fenoxi]propil]formamida (N-Desisopropil-N-formil Bisoprolol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desisopropyl-N-formyl Bisoprolol |
| CAS | 1346602-59-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desisopropyl-N-formyl Bisoprolol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]formamide, Formamide, N-[2-hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-, N-[2-hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO5/c1-13(2)21-8-7-20-10-14-3-5-16(6-4-14)22-11-15(19)9-17-12-18/h3-6,12-13,15,19H,7-11H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CNC=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-3-[4-(2-isopropoxietoximetil)fenoxi]propil]formamida |
| Mostrar más |