Learn More
N-2-Hidroxi-3-[[2-(metoxifenoxi)etil]amina Carvedilol, TRC
Código de producto. 30137966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137966 100 mg 100 miligramos
30136539 50 mg 50 miligramos
17932995 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946145100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198090-73-1
Fórmula molecular C36 H43 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 629.74
Sinónimo 1-[[9-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxy-phenoxy)ethyl]amino]propyl]-9H-carbazol-4-yl]oxy]-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-propan-2-ol, N-2-Hydroxy-3-[[2-(methoxyphenoxy)ethyl]amine Carvedilol, 1-(4-(2-hydroxy-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propoxy)-9H-carbazol-9-yl)-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propan-2-ol, Carvedilol Imp. A (EP), Carvedilol Related Compound A
Nombre IUPAC 1-[4-[2-hidroxi-3-[2-(2-metaxifenoxi)etilamino]propoxi]carbazol-9-il]-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol
SMILES COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3c2c4ccccc4n3CC(O)CNCCOc5ccccc5OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[[9-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxy-phenoxy)ethyl]amino]propyl]-9H-carbazol-4-yl]oxy]-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-propan-2-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)24-39-29-11-4-3-10-28(29)36-30(39)12-9-17-35(36)46-25-27(41)23-38-19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 629.3101