Learn More
N-(2-Guanidinoetil)-5-isoquinolinesulfonamida Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30402733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402733 250 mg 250 miligramos
30394261 25 mg -
30389139 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG835000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92564-34-6
Fórmula molecular C12 H15 N5 O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 329.81
Nombre IUPAC 1-[2-(isoquinolina-5-ilsulfonilamino)etil]guanidina; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)NCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Guanidinoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide, Hydrochlorid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O2S.ClH/c13-12(14)16-6-7-17-20(18,19)11-3-1-2-9-8-15-5-4-10(9)11;/h1-5,8,17H,6-7H2,(H4,13,14,16);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0713