Learn More
Éster metílico de N-(2-furoil)glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Furoyl)glycine Methyl Ester |
| CAS | 13290-00-1 |
| Fórmula molecular | C8H9NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(2-Furoyl)-glycine Methyl Ester, N-2-Furoyl-glycine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-9-8(11)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,9,11) |
| SMILES | O=C(NCC(OC)=O)C1=CC=CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-(furan-2-carbonilamino)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0532 |