Learn More
N-(2-Fluorofenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439916
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11439916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20883.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 656-32-6
Fórmula molecular C7H7FN2S
Peso molecular (g/mol) 170.205
Número MDL MFCD00041148
Clave InChI WYVZQQOFMQRNPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-fluorophenyl thiourea, 2-fluorophenyl thiourea, 1-2-fluorophenyl-2-thiourea, thiourea, 2-fluorophenyl, n-2-fluorophenyl thiourea, amino 2-fluorophenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008774, acmc-1b7vs, 2-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2737500
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)tiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Fluorophenyl)thiourea
Punto de fusión 141°C to 148°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2718420
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%