Learn More
N-(2-Fluorofenil)-2-(4-hidroxifenoxi)-N-metilpropanamida, TRC
Código de producto. 30389746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389746 25 mg
30395835 100 mg
30394702 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF35817025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256412-88-1
Fórmula molecular C16H16FNO3
Peso molecular (g/mol) 289.31
SMILES CC(Oc1ccc(O)cc1)C(=O)N(C)c2ccccc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenoxy)-N-methylpropanamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16FNO3/c1-11(21-13-9-7-12(19)8-10-13)16(20)18(2)15-6-4-3-5-14(15)17/h3-11,19H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1114