Learn More
N-[2-(etilamino)etil]-5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| CAS | 356068-98-9 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19N3O2/c1-4-13-5-6-14-12(17)11-8(2)10(7-16)15-9(11)3/h7,13,15H,4-6H2,1-3H3,(H,14,17) |
| SMILES | CCNCCNC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C |
| Nombre IUPAC | N-[2-(etilamino)etil]-5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 237.298 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.148 |