Learn More
N-(2-Etil-6-metilfenil)-N-(2-sulfoacetil)-L-alanina, TRC
Código de producto. 30003887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003887 10 mg 10 miligramos
30003749 5 mg 5 miligramos
30011518 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92651010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1418095-19-8
Fórmula molecular C14 H19 N O6 S
Peso molecular (g/mol) 329.37
Sinónimo (S)-2-(N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-2-sulfoacetamido)propanoic Acid, N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-etil-6-metil-N-(2-sulfoacetil)anilino)ácido propanoico
SMILES CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(=O)O)C(=O)CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine
Nombres de analitos o componentes N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO6S/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/t10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0933