Learn More
N-(2-Etoxifenil)-3-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466308 250 mg 250 miligramos
15456308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59872.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349096-36-2
Fórmula molecular C16H17NO2
Peso molecular (g/mol) 255.317
Número MDL MFCD00784144
Clave InChI WVKNKVSKPRDADI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-ethoxyphenyl-3-methylbenzamide, cbmicro_018461
PubChem CID 2842554
Nombre IUPAC N-(2-etoxifenil)-3-metilbenzamida
SMILES CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.32
Porcentaje de pureza 97%