Learn More
N,2-dimetil-(1,3-tiazol-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11380557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11380557 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10682845 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380557 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05746CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 144163-81-5
Fórmula molecular C6H10N2S
Peso molecular (g/mol) 142.22
Número MDL MFCD06738964
Clave InChI GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18939489
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metanamina
SMILES CC1=NC(=CS1)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.23
Porcentaje de pureza 97%