Learn More
N-[2-(Dietilamino)etil]-5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| CAS | 356068-86-5 |
| Fórmula molecular | C14 H23 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-diethylaminoethyl)amide, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid N-(2-diethylaminoethyl)amide, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23N3O2/c1-5-17(6-2)8-7-15-14(19)13-10(3)12(9-18)16-11(13)4/h9,16H,5-8H2,1-4H3,(H,15,19) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C |
| Nombre IUPAC | N-[2-(dietilamino)etil]-5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 265.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.179 |