Learn More
N-[2-(dietilamino)etil]-5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, Mikromol
Código de producto. 30459725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459725 4 x 25 mg -
30049959 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459725 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3568.0300254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[2-(dietilamino)etil]-5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
CAS 356068-86-5
Nombres de analitos o componentes N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H23 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-diethylaminoethyl)amide, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid N-(2-diethylaminoethyl)amide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23N3O2/c1-5-17(6-2)8-7-15-14(19)13-10(3)12(9-18)16-11(13)4/h9,16H,5-8H2,1-4H3,(H,15,19)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C
Nombre IUPAC N-[2-(dietilamino)etil]-5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 265.35
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.179 g/mol