Learn More
N-[2-(Dietilamino)etil]-2-hidroxiquinolina-4-carboxamida, Mikromol™
Descripción
N-[2-(Dietilamino)etil]-2-hidroxiquinolina-4-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| CAS | 87864-08-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H21 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cinchocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Cinchocaine Imp. C (EP), N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-Quinolinecarboxamide, Cinchocaine Hydrochloride Impurity C, Cinchocaine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-3-19(4-2)10-9-17-16(21)13-11-15(20)18-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(dietilamino)etil]-2-hidroxiquinolina-4-carboxamida |
| Mostrar más |