Learn More
N-[2-(Dietilamino)etil]-2-hidroxi-5-(metilsulfonil)benzamida (desmetiltiaprida), Mikromol™
Código de producto. 30459343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Pakningsstørrelse:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
30459343 4 x 25 mg -
30052296 100 mg 100 miligramos
30051894 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459343 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1331.0400254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[2-(Dietilamino)etil]-2-hidroxi-5-(metilsulfonil)benzamida (desmetiltiaprida), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Desmethyltiapride
CAS 98517-73-8
Nombres de analitos o componentes Desmethyltiapride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H22 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N-[2-(dietilamino)etil]-2-hidroxi-5-metilsulfonilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 314.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314,13 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.