Learn More
N-[2-(Dietilamino)etil]-2-hidroxi-5-(metilsulfonil)benzamida (desmetiltiaprida), Mikromol™
Código de producto. 30052296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052296 100 mg 100 miligramos
30051894 25 mg 25 miligramos
30459343 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052296 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1331.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[2-(Dietilamino)etil]-2-hidroxi-5-(metilsulfonil)benzamida (desmetiltiaprida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyltiapride
CAS 98517-73-8
Nombres de analitos o componentes Desmethyltiapride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N-[2-(dietilamino)etil]-2-hidroxi-5-metilsulfonilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 314.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.13 g/mol