Learn More
N-2-Desmetil Ropivacaína, TRC
Código de producto. 30352443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352443 100 mg 100 miligramos
30357773 1 g 1 g
30357185 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD292380100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98626-59-6
Fórmula molecular C16H24N2O
Peso molecular (g/mol) 260.37
Sinónimo (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-ethyl-2-piperidinecarboxamide, (S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-ethylpiperidine-2-carboxamide, Ropivacaine EP Impurity D
SMILES O=C([C@@H]1N(CC)CCCC1)NC2=C(C)C=CC=C2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-2-Desmethyl Ropivacaine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O/c1-4-18-11-6-5-10-14(18)16(19)17-15-12(2)8-7-9-13(15)3/h7-9,14H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1889