Learn More
N-(2-cianoetil)-N-etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylamine |
| CAS | 21539-47-9 |
| Fórmula molecular | C5H10N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-(Ethylamino)propanenitrile, 3-(Ethylamino)propionitrile, N-Ethyl-2-cyanoethylamine, NSC 66681 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2/c1-2-7-5-3-4-6/h7H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CCNCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(etilamino)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 98.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0844 |