Learn More
N-(2-Cianoetil)-L-valina, TRC
Código de producto. 30360362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30360362 1 g
30354725 2.5 g
30349504 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9810801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51078-49-0
Fórmula molecular C8H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 170.21
Sinónimo N-(2-Cyanoethyl)valine
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-cianoetilamino)-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@H](NCCC#N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Cyanoethyl)-L-valine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O2/c1-6(2)7(8(11)12)10-5-3-4-9/h6-7,10H,3,5H2,1-2H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1055