Learn More
N-(2-ciaanoetil)glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463727 25 g 25 g
11453727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18199.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3088-42-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3088-42-4
Fórmula molecular C5H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00066903
Clave InChI KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
PubChem CID 76526
SMILES OC(=O)CNCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Cyanoethyl)glycine
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Número UN UN3439
Beilstein 1756230
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-cianoetil)amino]acético
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Cyanoethyl)glycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Cyanoethyl)glycine