Learn More
N-(2-Cianoetil)glicina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10637124 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637124 100 g Frasco de vidrio 100 g
10147613 5 g Frasco de vidrio 5 g
10571401 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637124 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154901000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3088-42-4
Fórmula molecular C5H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00066903
Clave InChI KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
PubChem CID 76526
Nombre IUPAC ácido 2-(2-cianoetilamino)acético
SMILES OC(=O)CNCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Cyanoethyl)glycine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188°C to 193°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2CH2NHCH2CO2H
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Cyanoethyl)glycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación