Learn More
N-(2-Cianoetil-d3)-L-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Cyanoethyl-(1,1,2-d3)) Valine |
| CAS | 160210-22-0 |
| Fórmula molecular | C8 2H3 H11 N2 O2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-6(2)7(8(11)12)10-5-3-4-9/h6-7,10H,3,5H2,1-2H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1/i3D,5D2/t3?,7- |
| SMILES | [2H]C(C#N)C([2H])([2H])N[C@@H](C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2-ciano-1,1,2-trideuterioetil)amino]-3-ácido metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.23 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1244 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |